Tisk…

3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5361-1G PC5361-250MG PC5361-5G
APOSPC5361-1GEA 3640 CZK
APOSPC5361-1G APOSPC5361-250MG APOSPC5361-5G
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrClF₃N
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226615
CAS číslo: 1159512-34-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR