Tisk…
1-Fluorooctane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Octyl fluoride
PC5360-25G PC5360-5G
APOSPC5360-25GEA 20670 CZK
APOSPC5360-25G APOSPC5360-5G
1-Fluorooctane 98%
1-Fluorooctane
Vzorec: C₈H₁₇F
Bod varu: 142…146 °C
Hustota: 0,814 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013582
CAS číslo: 463-11-6
EINECS: 207-333-2
UN: 1993
ADR: 3,III