Tisk…
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Pyridinamine, 6-bromo-5-fluoro-, 6-bromo-5-fluoropyridin-3-amine
PC53594-1G PC53594-250MG PC53594-5G PC53594-10G PC53594-25G
APOSPC53594-1GEA 1580 CZK
APOSPC53594-1G APOSPC53594-250MG APOSPC53594-5G APOSPC53594-10G APOSPC53594-25G
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine 98%
5-Amino-2-bromo-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,00 g/mol
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21099397
CAS číslo: 1256276-41-1