Tisk…
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53583-100MG PC53583-250MG
APOSPC53583-100MGEA 4140 CZK
APOSPC53583-100MG APOSPC53583-250MG
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Vzorec: C₁₀H₈F₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546149
CAS číslo: 1216700-64-9