Tisk…
4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5356-1G PC5356-5G
APOSPC5356-1GEA 3340 CZK
APOSPC5356-1G APOSPC5356-5G
4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol 97%
4-(Perfluorocyclohexyl)butan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₉F₁₁O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248652
CAS číslo: 883546-00-7