Tisk…
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropane-1,1-diol
PC5355-25G PC5355-5G
APOSPC5355-25GEA 16440 CZK
APOSPC5355-25G APOSPC5355-5G
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Vzorec: C₃H₃F₅O₂·xH₂O
MW: 166.05 g/mol (anhy)
Bod varu: 93…94 °C
Bod tání: 53…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792902
CAS číslo: 422-63-9
EINECS: 207-020-0