Tisk…
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-6-chloro-4-trifluoromethoxyaniline
PC53547-1G PC53547-5G PC53547-25G
APOSPC53547-1GEA 2690 CZK
APOSPC53547-1G APOSPC53547-5G APOSPC53547-25G
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄BrClF₃NO
MW: 290.47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16618925
CAS číslo: 1228108-74-4