Tisk…
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53533-1G PC53533-250MG PC53533-100MG
APOSPC53533-1GEA 10350 CZK
APOSPC53533-1G APOSPC53533-250MG APOSPC53533-100MG
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08111620
CAS číslo: 87411-31-2