Tisk…
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1H,1H,5H-Octafluoropentyl iodide
PC5352E-25G PC5352E-5G PC5352E-1G
APOSPC5352E-25GEA 17300 CZK
APOSPC5352E-25G APOSPC5352E-5G APOSPC5352E-1G
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane 97%
1H,1H,5H-Octafluoro-1-iodopentane
Vzorec: C₅H₃F₈I
MW: 341.97 g/mol
Bod varu: 136…137 °C
Hustota: 2.037 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039406
CAS číslo: 678-74-0