Tisk…
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53487-250MG PC53487-100MG PC53487-1G
APOSPC53487-250MGEA 1620 CZK
APOSPC53487-250MG APOSPC53487-100MG APOSPC53487-1G
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
7-(Diethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Vzorec: C₁₄H₁₄F₃NO₂
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057313
CAS číslo: 41934-47-8