Tisk…
4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53486-1G PC53486-5G
APOSPC53486-1GEA 7940 CZK
APOSPC53486-1G APOSPC53486-5G
4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
4-Fluoro-4'-methylbenzhydrol
Vzorec: C₁₄H₁₃FO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 345-91-5