Tisk…
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53483-5G
APOSPC53483-5GEA 2820 CZK
APOSPC53483-5G
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782051
CAS číslo: 879093-02-4