Tisk…
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
PC53474-1G PC53474-25G PC53474-5G
APOSPC53474-1GEA 622 CZK
APOSPC53474-1G APOSPC53474-25G APOSPC53474-5G
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 99%
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,0420 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847338
CAS číslo: 187331-46-0