Tisk…
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Difluorophenyl isocyanate, 2,6-Difluorophenylisothiocyanate, 1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
PC5347-1G PC5347-5G
APOSPC5347-1GEA 622 CZK
APOSPC5347-1G APOSPC5347-5G
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Bod varu: 217 °C
Hustota: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041047
CAS číslo: 207974-17-2
UN: 1760
ADR: 8,II