Tisk…
2-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53465-1G PC53465-250MG PC53465-5G
APOSPC53465-1GEA 2900 CZK
APOSPC53465-1G APOSPC53465-250MG APOSPC53465-5G
2-Fluoro-3-nitrophenol 97%
2-Fluoro-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11042443
CAS číslo: 179816-26-3