Tisk…
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53461-1G PC53461-25G PC53461-5G
APOSPC53461-1GEA 2440 CZK
APOSPC53461-1G APOSPC53461-25G APOSPC53461-5G
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Vzorec: C₇H₃ClFNO
MW: 171,56 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD16250625
CAS číslo: 153403-53-3