Tisk…
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53459-25G PC53459-5G
APOSPC53459-25GEA 13660 CZK
APOSPC53459-25G APOSPC53459-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878167
CAS číslo: 1000573-03-4