Tisk…
3-Fluoro-5-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53458-25G PC53458-5G PC53458-100G
APOSPC53458-25GEA 1330 CZK
APOSPC53458-25G APOSPC53458-5G APOSPC53458-100G
3-Fluoro-5-nitrotoluene
3-Fluoro-5-nitrotoluene
Vzorec: C7H6FNO2
MW: 155.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797943
CAS číslo: 499-08-1