Tisk…
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53455-1G PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA 3440 CZK
APOSPC53455-1G APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11110551
CAS číslo: 1027833-17-5