2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53421-1G
PC53421-5G
APOSPC53421-1GEA
1780
CZK
APOSPC53421-1G
APOSPC53421-5G
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide 95%
2-Fluoro-6-nitro-N-phenylbenzamide
Vzorec:
C₁₃H₉FN₂O₃ MW: 260.23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16875530 CAS číslo: 870281-83-7 |