Tisk…
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
PC53409-5G PC53409-25G
APOSPC53409-5GEA 2480 CZK
APOSPC53409-5G APOSPC53409-25G
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 98%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193629
CAS číslo: 928715-37-1