Tisk…
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53402-25G PC53402-5G PC53402-1G
APOSPC53402-25GEA 10550 CZK
APOSPC53402-25G APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062378
CAS číslo: 875664-57-6