Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53378-10G PC53378-1G PC53378-5G
APOSPC53378-10GEA 4240 CZK
APOSPC53378-10G APOSPC53378-1G APOSPC53378-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrFNO₃
MW: 248,0060 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10758067
CAS číslo: 679839-39-5