Tisk…
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53374-10G PC53374-1G PC53374-5G
APOSPC53374-10GEA 22580 CZK
APOSPC53374-10G APOSPC53374-1G APOSPC53374-5G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₅FN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16705414
CAS číslo: 928139-30-4