Tisk…
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 4-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC5337-25G PC5337-100G
APOSPC5337-25GEA 744 CZK
APOSPC5337-25G APOSPC5337-100G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212,6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204233
CAS číslo: 2923-56-0