Tisk…
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53359-10G PC53359-1G
APOSPC53359-10GEA 10780 CZK
APOSPC53359-10G APOSPC53359-1G
2,6-Difluoro-4-iodophenol
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Vzorec: C₆H₃F₂IO
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907951
CAS číslo: 950858-06-7