Tisk…
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53351-1G PC53351-250MG
APOSPC53351-1GEA 7770 CZK
APOSPC53351-1G APOSPC53351-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
4-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20643344
CAS číslo: 55805-14-6