Tisk…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
PC5335-25G PC5335-5G PC5335-100G
APOSPC5335-25GEA 4070 CZK
APOSPC5335-25G APOSPC5335-5G APOSPC5335-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol 98%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Vzorec: C₆H₆F₈O₂
Bod varu: 100 °C/3mmHg
Bod tání: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069087
CAS číslo: 355-74-8