Tisk…
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53338-25G PC53338-5G PC53338-100G
APOSPC53338-25GEA 3610 CZK
APOSPC53338-25G APOSPC53338-5G APOSPC53338-100G
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide 98%
3-Fluoro-4-nitropyridine-1-oxide
Vzorec: C5H3FN2O3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234027
CAS číslo: 769-54-0