Tisk…
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Trifluoromethyl-3-methylfluorobenzene, 4-Fluoro-2-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC53337-100G PC53337-25G
APOSPC53337-100GEA 81660 CZK
APOSPC53337-100G APOSPC53337-25G
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 95%
4-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄
MW: 178,126 g/mol
Bod varu: 131,2 °C/760mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972884
CAS číslo: 80245-26-7