Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53329-100G PC53329-25G
APOSPC53329-100GEA 5290 CZK
APOSPC53329-100G APOSPC53329-25G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₁₅BF₄N₂
Bod tání: –71 °C
Hustota: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095449
CAS číslo: 174501-65-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III