1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC53328-1G
PC53328-25G
PC53328-5G
PC53328-100G
APOSPC53328-1GEA
582
CZK
APOSPC53328-1G
APOSPC53328-25G
APOSPC53328-5G
APOSPC53328-100G
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec:
C₇H₃BrClF₃O MW: 275,4500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11111892 CAS číslo: 892845-59-9 |