Tisk…
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53312-1G PC53312-5G
APOSPC53312-1GEA 870 CZK
APOSPC53312-1G APOSPC53312-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,9983 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845964
CAS číslo: 123688-59-5