Tisk…
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4H,4'H-Octafluorobiphenyl, 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-1,1'-biphenyl
PC5325-1G PC5325-5G
APOSPC5325-1GEA 1410 CZK
APOSPC5325-1G APOSPC5325-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₂F₈
MW: 298,14 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000312
CAS číslo: 3883-86-1
UN: 3152
ADR: 9,II