Tisk…
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
PC53247-1G PC53247-25G PC53247-5G
APOSPC53247-1GEA 662 CZK
APOSPC53247-1G APOSPC53247-25G APOSPC53247-5G
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.14 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038282
CAS číslo: 197507-22-5