Tisk…
(2,4-Difluorophenyl)acetone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53241-1G PC53241-250MG PC53241-5G
APOSPC53241-1GEA 4730 CZK
APOSPC53241-1G APOSPC53241-250MG APOSPC53241-5G
(2,4-Difluorophenyl)acetone 97%
(2,4-Difluorophenyl)acetone
Vzorec: C₉H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258866
CAS číslo: 274682-91-6