Tisk…
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 2150 CZK
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Vzorec: C₁₁H₁₆FO₃P
Bod varu: 150 °C/6mmHg
Hustota: 1,1425 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795966
CAS číslo: 63909-58-0