3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53221-1G
PC53221-250MG
APOSPC53221-1GEA
8240
CZK
APOSPC53221-1G
APOSPC53221-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₆H₅FN₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD15526909 CAS číslo: 1034667-22-5 |