1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53215-100G
PC53215-25G
PC53215-5G
APOSPC53215-100GEA
5920
CZK
APOSPC53215-100G
APOSPC53215-25G
APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec:
C₇H₃BrF₄O MW: 259.00 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06657548 CAS číslo: 168971-68-4 |