Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5321-1G PC5321-5G PC5321-250MG
APOSPC5321-1GEA 9430 CZK
APOSPC5321-1G APOSPC5321-5G APOSPC5321-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Bod tání: 233…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202962
CAS číslo: 240408-97-3