Tisk…
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53201-10G PC53201-1G PC53201-5G PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA 11940 CZK
APOSPC53201-10G APOSPC53201-1G APOSPC53201-5G APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Bod varu: 80…82 °C/9,75mmHg
Hustota: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110333
CAS číslo: 1000994-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III