Octafluoroadipic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5320-5G
PC5320-250MG
PC5320-1G
APOSPC5320-5GEA
2280
CZK
APOSPC5320-5G
APOSPC5320-250MG
APOSPC5320-1G
Octafluoroadipic acid 97%
Octafluoroadipic acid
Vzorec:
C₆H₂F₈O₄ Bod varu: 165 °C/1mmHg Bod tání: 132…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066405 CAS číslo: 336-08-3 EINECS: 206-407-1 |