Tisk…
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-amino-3-fluorobenzoate
PC53196-5G
APOSPC53196-5GEA 4770 CZK
APOSPC53196-5G
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
MW: 169,1530 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11870179
CAS číslo: 144851-82-1