2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5317-1G
PC5317-5G
APOSPC5317-1GEA
4010
CZK
APOSPC5317-1G
APOSPC5317-5G
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Vzorec:
C₁₂H₁₆FN₃O₃ Bod tání: 84…85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08692441 CAS číslo: 942474-49-9 |