1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5316-1G
PC5316-5G
APOSPC5316-1GEA
3230
CZK
APOSPC5316-1G
APOSPC5316-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-4-methylpiperidine
Vzorec:
C₁₂H₁₅FN₂O₂ Bod tání: 33…35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03144152 CAS číslo: 432523-27-8 |