Tisk…
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5315-1G PC5315-5G
APOSPC5315-1GEA 3230 CZK
APOSPC5315-1G APOSPC5315-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Bod tání: 31…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08692445
CAS číslo: 942474-32-0