Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
PC53128-1G PC53128-250MG
APOSPC53128-1GEA 7280 CZK
APOSPC53128-1G APOSPC53128-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,0225 g/mol
Bod tání: 55…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22566379
CAS číslo: 1224629-03-1