Tisk…
2-Bromo-4,5-diluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53115-1G PC53115-5G
APOSPC53115-1GEA 612 CZK
APOSPC53115-1G APOSPC53115-5G
2-Bromo-4,5-diluorotoluene
2-Bromo-4,5-diluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777160
CAS číslo: 875664-38-3