4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,4,4-Trifluorobutanal hydrate
PC53109-10G
PC53109-1G
PC53109-5G
APOSPC53109-10GEA
17360
CZK
APOSPC53109-10G
APOSPC53109-1G
APOSPC53109-5G
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
4,4,4-Trifluorobutyraldehyde hydrate
Vzorec:
C₄H₇F₃O₂ MW: 144,09 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
1448773-75-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)