Tisk…
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53105-1G PC53105-5G
APOSPC53105-1GEA 2990 CZK
APOSPC53105-1G APOSPC53105-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Bod varu: 48…51 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800643
CAS číslo: 195136-69-7